meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17909.06 A17909.03
A17909.06EA 102 EUR
A17909.06 A17909.03
meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure ≥97%
meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure
Purity: 97% CAS No.: 304-55-2 Molecular Formula: C4H6O4S2 Formula Weight: 182.22 Melting Point: ca 196° dec. Beilstein Reference: 1725150 Merck Reference: 14,8865 MDL No.: MFCD00064799
Formel: C₄H₆O₄S₂
Schmelzpunkt: ∼ 196 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064799
CAS-Nummer: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 14,8865