(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(-)-4-Phenylbutan-2-ol, (R)-4-Phenylbutan-2-ol
OR304056-1G
OR304056-5G
APOSOR304056-1GEA
55.1
EUR
APOSOR304056-1G
APOSOR304056-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol
Formel:
C₁₀H₁₄O Molecular Weight: 150,22 g/mol Siedepunkt: 239 °C Dichte: 0,976 Flammpunkt: >110 °C |
MDL:
MFCD03093081 CAS-Nummer: 39516-03-5 |