2,4-Dihydroxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
beta-Resorcylic acid
OR4893-500G
OR4893-100G
OR4893-1KG
APOSOR4893-500GEA
72.5
EUR
APOSOR4893-500G
APOSOR4893-100G
APOSOR4893-1KG
2,4-Dihydroxybenzoesäure 97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₆O₄ Molecular Weight: 154,12 g/mol Schmelzpunkt: 208 - 218 °C |
MDL:
MFCD00002451 CAS-Nummer: 89-86-1 |