2-Cyano-phenothiazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Cyanophenothiazine, 10H-Phenothiazine-2-carbonitrile
OR53126-25G OR53126-100G
APOSOR53126-25GEA 58 EUR
APOSOR53126-25G APOSOR53126-100G
2-Cyano-phenothiazine
2-Cyano-phenothiazine
Formel: C₁₃H₈N₂S
Molecular Weight: 224,28 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00129784
CAS-Nummer: 38642-74-9