2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride
OR61529-1G OR61529-5G OR61529-10G
APOSOR61529-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61529-1G APOSOR61529-5G APOSOR61529-10G
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₂
Schmelzpunkt: 102…110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00078260
CAS-Nummer: 2420-94-2