2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR62166-1G OR62166-5G OR62166-25G
APOSOR62166-1GEA 88.6 EUR
APOSOR62166-1G APOSOR62166-5G APOSOR62166-25G
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C
MDL: MFCD00211068
CAS-Nummer: 16947-63-0