2,3,6-Trifluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7817D-10G PC7817D-50G PC7817D-100G PC7817D-25G
APOSPC7817D-10GEA 89.9 EUR
APOSPC7817D-10G APOSPC7817D-50G APOSPC7817D-100G APOSPC7817D-25G
2,3,6-Trifluorphenol 98%
2,3,6-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148,08 g/mol
Schmelzpunkt: 31…37 °C
Flammpunkt: 64 °C
MDL: MFCD00061214
CAS-Nummer: 113798-74-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II