2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC912795-1G PC912795-5G PC912795-25G
APOSPC912795-1GEA 53.8 EUR
APOSPC912795-1G APOSPC912795-5G APOSPC912795-25G
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₇H₄F₃NO₂
MDL: MFCD14698657
CAS-Nummer: 63878-71-7