Triphenylphosphine polymer bound 1,4 - 2,0 mmol/g auf Polystyrol, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 200 - 400 mesh
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Triphenylphosphine resin
IN3722-5G
IN3722-25G
IN3722-100G
APOSIN3722-5GEA
50.9
EUR
APOSIN3722-5G
APOSIN3722-25G
APOSIN3722-100G
Triphenylphosphine polymer bound 1,4 - 2,0 mmol/g auf Polystyrol, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 200 - 400 mesh
Triphenylphosphine polymer bound
Formel:
C₁₈H₁₅P Molecular Weight: 262.292 g/mol |
MDL:
MFCD20489348 CAS-Nummer: 39319-11-4 |