2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400420-1G
OR400420-250MG
APOSOR400420-1GEA
696
EUR
APOSOR400420-1G
APOSOR400420-250MG
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Formel:
C₈H₅BrO₃ Molecular Weight: 229.03 g/mol |
MDL:
MFCD26855789 CAS-Nummer: 90001-44-8 |