4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49201-1G PC49201-250MG
APOSPC49201-1GEA 0 EUR
APOSPC49201-1G APOSPC49201-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
Schmelzpunkt: 141…143 °C
MDL: MFCD15071663
CAS-Nummer: 1245642-98-1