Calcium hexafluorophosphate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53079-1G PC53079-25G PC53079-5G
APOSPC53079-1GEA 79.9 EUR
APOSPC53079-1G APOSPC53079-25G APOSPC53079-5G
Calcium hexafluorophosphate
Calcium hexafluorophosphate
Formel: Ca₂PF₆
Molecular Weight: 330,01 g/mol
MDL: MFCD28963758
CAS-Nummer: 78415-39-1
UN: 3260
ADR: 8,II