4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500667-250MG PC500667-1G
APOSPC500667-250MGEA 185 EUR
APOSPC500667-250MG APOSPC500667-1G
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFNO
Molecular Weight: 230.0338 g/mol
MDL: MFCD23707400
CAS-Nummer: 1427452-84-3