3'-(Trifluoromethyl)-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502090-250MG
PC502090-1G
APOSPC502090-250MGEA
242
EUR
APOSPC502090-250MG
APOSPC502090-1G
3'-(Trifluoromethyl)-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 95%
3'-(Trifluoromethyl)-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Formel:
C₉H₃F₇O Molecular Weight: 260,11 g/mol |
MDL:
MFCD22688446 CAS-Nummer: 1335013-55-2 |