1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indazole, 1-Methyl-1h-indazol-3-ylboronic acid pinacol ester
OR908923-1G OR908923-5G
APOSOR908923-1GEA 354 EUR
APOSOR908923-1G APOSOR908923-5G
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole 98%
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Molecular Weight: 258.12 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD13182067
CAS-Nummer: 1627722-97-7