2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502275-250MG
PC502275-1G
APOSPC502275-250MGEA
203
EUR
APOSPC502275-250MG
APOSPC502275-1G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄BrCl₂F Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28346557 CAS-Nummer: 1803784-34-0 UN: 3261 ADR: 8,III |