Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR019112-1G
OR019112-5G
APOSOR019112-1GEA
58
EUR
APOSOR019112-1G
APOSOR019112-5G
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
Formel:
C₂₄H₃₇ClNPPd Schmelzpunkt: 167 - 170 °C |
MDL:
MFCD21608496 CAS-Nummer: 1375325-71-5 |