2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502453-250MG
PC502453-1G
PC502453-5G
APOSPC502453-250MGEA
174
EUR
APOSPC502453-250MG
APOSPC502453-1G
APOSPC502453-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₃ Molecular Weight: 242.1 g/mol |
MDL:
MFCD31561155 CAS-Nummer: 2244077-26-5 |