meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
D7881-1G D7881-25G D7881-5G D7881-50G
SIALD7881-1GEA 29.2 EUR
SIALD7881-1G SIALD7881-25G SIALD7881-5G SIALD7881-50G
meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure, Sigma-Aldrich®
meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure
Formel: C₄H₆O₄S₂
Schmelzpunkt: 210…211 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00064799
CAS-Nummer: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034