Methyl 3-(2,6-dichlorophenyl)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111147-250MG
OR111147-1G
APOSOR111147-250MGEA
168
EUR
APOSOR111147-250MG
APOSOR111147-1G
Methyl 3-(2,6-dichlorophenyl)acrylate
Methyl 3-(2,6-dichlorophenyl)acrylate
Formel:
C₁₀H₈Cl₂O₂ Molecular Weight: 231,08 g/mol |
MDL:
MFCD08771574 CAS-Nummer: 46275-03-0 |