2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502499-1G PC502499-5G
APOSPC502499-1GEA 522 EUR
APOSPC502499-1G APOSPC502499-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅NO
Molecular Weight: 223.1 g/mol
MDL: MFCD28791002
CAS-Nummer: 1803828-42-3
UN: 3276