2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC50306-1G
PC50306-5G
APOSPC50306-1GEA
609
EUR
APOSPC50306-1G
APOSPC50306-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂ClF |
MDL:
MFCD30296109 CAS-Nummer: 1067882-52-3 UN: 1759 ADR: 8,III |