Ethylencarbonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR922347-25G OR922347-100G OR922347-500G
APOSOR922347-25GEA 24.8 EUR
APOSOR922347-25G APOSOR922347-100G APOSOR922347-500G
Ethylencarbonat 98%
Ethylencarbonat
Formel: C₃H₄O₃
Siedepunkt: 243 - 244/740 mm °C
Schmelzpunkt: 35 - 38 °C
Dichte: 1,321
Flammpunkt: 143 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005382
CAS-Nummer: 96-49-1