4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13450-250MG
OR13450-1G
OR13450-5G
APOSOR13450-250MGEA
87
EUR
APOSOR13450-250MG
APOSOR13450-1G
APOSOR13450-5G
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₁NO₄ Molecular Weight: 221.21 g/mol Schmelzpunkt: 222…224 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02664472 CAS-Nummer: 50536-49-7 |