Isonicotinsäure-N-oxid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 53.8 EUR
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinsäure-N-oxid 98%
Isonicotinsäure-N-oxid
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 469/760 mm °C
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 1,34
Flammpunkt: 237,4 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006209
CAS-Nummer: 13602-12-5