6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52229-250MG PC52229-1G
APOSPC52229-250MGEA 219 EUR
APOSPC52229-250MG APOSPC52229-1G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₁₀H₅F₆NO
Molecular Weight: 269.14 g/mol
MDL: MFCD20226878
CAS-Nummer: 1067188-94-6