3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52530-250MG PC52530-1G PC52530-5G
APOSPC52530-250MGEA 116 EUR
APOSPC52530-250MG APOSPC52530-1G APOSPC52530-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₇F₂N
MDL: MFCD27925456
CAS-Nummer: 55805-06-6