Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53632-250MG PC53632-1G PC53632-5G
APOSPC53632-250MGEA 174 EUR
APOSPC53632-250MG APOSPC53632-1G APOSPC53632-5G
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
Molecular Weight: 200,18 g/mol
MDL: MFCD30717684
CAS-Nummer: 878745-29-0