2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53635-250MG PC53635-1G PC53635-5G
APOSPC53635-250MGEA 190 EUR
APOSPC53635-250MG APOSPC53635-1G APOSPC53635-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₉H₃BrF₆O₂
MDL: MFCD34169323
CAS-Nummer: 2676196-04-4