2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56991-250MG
PC56991-1G
PC56991-5G
APOSPC56991-250MGEA
125
EUR
APOSPC56991-250MG
APOSPC56991-1G
APOSPC56991-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₂BrClF₄ Molecular Weight: 277.44 g/mol |
CAS-Nummer:
2166961-38-0 |