Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56992-250MG
PC56992-1G
PC56992-5G
APOSPC56992-250MGEA
192
EUR
APOSPC56992-250MG
APOSPC56992-1G
APOSPC56992-5G
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₅ClF₄O₂ |
MDL:
MFCD28752648 CAS-Nummer: 1805524-74-6 |