1-Brom-4-(difluormethyl)-2-iodbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
PC56995-250MG PC56995-1G PC56995-5G
APOSPC56995-250MGEA 116 EUR
APOSPC56995-250MG APOSPC56995-1G APOSPC56995-5G
1-Brom-4-(difluormethyl)-2-iodbenzol 97%
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene
Formel: C₇H₄BrF₂I
Molecular Weight: 332,91 g/mol
MDL: MFCD18391107
CAS-Nummer: 1261671-65-1