6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56996-250MG
PC56996-1G
PC56996-5G
APOSPC56996-250MGEA
174
EUR
APOSPC56996-250MG
APOSPC56996-1G
APOSPC56996-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₂BrF₄I Molecular Weight: 368,89 g/mol |
CAS-Nummer:
2383867-89-6 |