2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC57117-250MG PC57117-1G PC57117-5G
APOSPC57117-250MGEA 133 EUR
APOSPC57117-250MG APOSPC57117-1G APOSPC57117-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃O
MDL: MFCD32903683
CAS-Nummer: 2168988-02-9
UN: 3265
ADR: 8,III