2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC57435-250MG PC57435-1G PC57435-5G
APOSPC57435-250MGEA 174 EUR
APOSPC57435-250MG APOSPC57435-1G APOSPC57435-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoyl chloride 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂BrCl₂FO
Molecular Weight: 271.9 g/mol
MDL: MFCD28733936
CAS-Nummer: 1805575-89-6
UN: 3265
ADR: 8 II