tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57443-250MG PC57443-1G
APOSPC57443-250MGEA 120 EUR
APOSPC57443-250MG APOSPC57443-1G
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₀F₂N₂O₂
Molecular Weight: 250.29 g/mol
MDL: MFCD20441471
CAS-Nummer: 1225380-87-9