4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[4-Bromo-2-(difluoromethyl)phenyl]ethanone
PC57444-250MG PC57444-1G PC57444-5G
APOSPC57444-250MGEA 203 EUR
APOSPC57444-250MG APOSPC57444-1G APOSPC57444-5G
4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₇BrF₂O
Molecular Weight: 249,05 g/mol
CAS-Nummer: 2386658-14-4