(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57466-100MG PC57466-250MG PC57466-1G
APOSPC57466-100MGEA 306 EUR
APOSPC57466-100MG APOSPC57466-250MG APOSPC57466-1G
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Formel: C₉H₁₁ClF₃NO
MDL: MFCD12758183
CAS-Nummer: 1391449-79-8