Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
|
PC57483-1G
PC57483-5G
APOSPC57483-1GEA
609
EUR
APOSPC57483-1G
APOSPC57483-5G
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Molecular Weight: 220.15 g/mol |
MDL:
MFCD18399132 CAS-Nummer: 1261879-66-6 |