2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57486-1G PC57486-5G
APOSPC57486-1GEA 574 EUR
APOSPC57486-1G APOSPC57486-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₃F₅O₂
Molecular Weight: 214.09 g/mol
MDL: MFCD34595684
CAS-Nummer: 2383762-98-7