3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC57489-1G PC57489-5G
APOSPC57489-1GEA 522 EUR
APOSPC57489-1G APOSPC57489-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅N
MDL: MFCD01631623
CAS-Nummer: 261945-30-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III