2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
|
PC57497-1G
PC57497-5G
APOSPC57497-1GEA
951
EUR
APOSPC57497-1G
APOSPC57497-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrClFO₂ |
MDL:
MFCD24119836 CAS-Nummer: 1529288-48-9 |