3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57531-1G PC57531-5G
APOSPC57531-1GEA 522 EUR
APOSPC57531-1G APOSPC57531-5G
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO₃
Molecular Weight: 204.583 g/mol
MDL: MFCD22415153
CAS-Nummer: 1554882-88-0