4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC57763-250MG PC57763-1G PC57763-5G
APOSPC57763-250MGEA 174 EUR
APOSPC57763-250MG APOSPC57763-1G APOSPC57763-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄BrF₂N
Molecular Weight: 232,02 g/mol
MDL: MFCD18391064
CAS-Nummer: 1261760-22-8
UN: 3261
ADR: 8,II