2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC57773-250MG
PC57773-1G
PC57773-5G
APOSPC57773-250MGEA
192
EUR
APOSPC57773-250MG
APOSPC57773-1G
APOSPC57773-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₆Br₂F₂ Molecular Weight: 299.94 g/mol |
MDL:
MFCD18391069 CAS-Nummer: 1261441-93-3 UN: 3261 ADR: 8 II |