Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57800-250MG
PC57800-1G
PC57800-5G
APOSPC57800-250MGEA
154
EUR
APOSPC57800-250MG
APOSPC57800-1G
APOSPC57800-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₅BrF₄O₂ |
MDL:
MFCD32903691 CAS-Nummer: 2091662-04-1 |