2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57801-250MG PC57801-1G PC57801-5G
APOSPC57801-250MGEA 190 EUR
APOSPC57801-250MG APOSPC57801-1G APOSPC57801-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃BrF₄O
MDL: MFCD32903693
CAS-Nummer: 2092799-77-2