Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57810-250MG PC57810-1G PC57810-5G
APOSPC57810-250MGEA 154 EUR
APOSPC57810-250MG APOSPC57810-1G APOSPC57810-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
MDL: MFCD33404168
CAS-Nummer: 2091662-46-1