Phenyltrifluoracetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluoroacetic phenyl ester
PC6223-100G
APOSPC6223-100GEA
185
EUR
APOSPC6223-100G
Phenyltrifluoracetat 98%
Phenyltrifluoracetat
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Molecular Weight: 190,12 g/mol Siedepunkt: 146 - 147 °C Dichte: 1,276 Flammpunkt: 52 °C |
MDL:
MFCD00039232 CAS-Nummer: 500-73-2 UN: 3272 ADR: 3,III |