(±)-Epichlorhydrin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Epichlorhydrin, 1-Chlor-2,3-epoxypropan, 2,3-Epoxypropylchlorid, (±)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, 3-Chlor-1,2-epoxypropan, 2-Chlormethyloxiran, (±)-Glycerolepichlorhydrin, (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan
OR922424-25G OR922424-500G
APOSOR922424-25GEA 66.7 EUR
APOSOR922424-25G APOSOR922424-500G
(±)-Epichlorhydrin 99%
(±)-Epichlorhydrin
Formel: C₃H₅ClO
Siedepunkt: 115…117 °C
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1,183
Flammpunkt: 28 °C
MDL: MFCD00005132
CAS-Nummer: 106-89-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II